178494
Apoptosis Inhibitor II, NS3694
The Apoptosis Inhibitor II, NS3694, also referenced under CAS 426834-38-0, controls the biological activity of Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonim(y):
Apoptosis Inhibitor II, NS3694, NS3694
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: slightly soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C15H10ClF3N2O3/c16-9-4-5-11(13(22)23)12(7-9)21-14(24)20-10-3-1-2-8(6-10)15(17,18)19/h1-7H,(H,22,23)(H2,20,21,24)
Klucz InChI
GNCZTZCPXFDPLI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Apoptosome complex formation
Ostrzeżenie
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3