Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
17-10204
Sigma-Aldrich
LentiBrite GFP-β-aktyna Biosensor lentiwirusowy
About This Item
Kod UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
34360190
NACRES:
NA.51
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
LentiBrite
Poziom jakości
metody
cell based assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
single cell analysis: suitable
transfection: suitable
numer dostępu UniProt
metoda wykrywania
fluorometric
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Aktyna jest bardzo obfitym białkiem kulistym występującym w cytozolu wszystkich komórek eukariotycznych, które gromadzi się w układzie głowa-ogon, tworząc podwójne spiralne, spolaryzowane mikrofilamenty. Mikrofilamenty aktyny stanowią jedną z 3 głównych struktur cytoszkieletu i uczestniczą w wielu ważnych procesach komórkowych, w tym w skurczu mięśni, ruchliwości komórek, cytokinezie, ruchu pęcherzyków i organelli, sygnalizacji komórkowej, tworzeniu i utrzymywaniu połączeń komórkowych oraz kształcie komórek. U kręgowców zidentyfikowano trzy główne grupy izoform aktyny, alfa, beta i gamma; w większości typów komórek β-aktyna jest głównym składnikiem cytoszkieletu. Fuzje białek fluorescencyjnych z β-aktyną okazały się bardzo użytecznymi narzędziami w wyjaśnianiu dynamiki mikrofilamentów aktyny w wielu procesach komórkowych.
Cząsteczki lentiwirusowe LentiBrite GFP-β-aktyny firmy EMD Millipore zapewniają jasną fluorescencję i precyzyjną lokalizację, umożliwiając analizę dynamiki mikrofilamentów aktyny w komórkach trudnych do transfekcji.
Zobacz film poklatkowy przedstawiający żywe komórki w trakcie depolimeryzacji aktyny przy użyciu LentiBrite GFP-Beta Actin Lentiviral Biosensor! Kliknijtutaj
Przeczytaj naszą notę aplikacyjną w Nature Methods!
http://www.nature.com/app_notes/nmeth/2012/121007/pdf/an8620.pdf
(Kliknij tutaj!)
Dowiedz się więcej o zaletach naszych LentiBrite Lentiviral Biosensors! Kliknij tutaj
Biosensory mogą być wykorzystywane do wykrywania obecności/braku określonego białka, jak również subkomórkowej lokalizacji tego białka w żywej komórce. Znaczniki fluorescencyjne są często pożądane jako środek do wizualizacji interesującego białka w komórce za pomocą mikroskopii fluorescencyjnej lub poklatkowego przechwytywania wideo. Wizualizacja żywych komórek bez zakłóceń pozwala badaczom obserwować warunki komórkowe w czasie rzeczywistym.
Systemy wektorów lentiwirusowych są popularnym narzędziem badawczym wykorzystywanym do wprowadzania produktów genowych do komórek. Transfekcja lentiwirusowa ma przewagę nad metodami niewirusowymi, takimi jak transfekcja chemiczna, w tym wyższą wydajność transfekcji komórek dzielących się i nie dzielących się, długotrwałą stabilną ekspresję transgenu i niską immunogenność.
EMD Millipore wprowadza LentiBrite Lentiviral Biosensors, nowy zestaw wstępnie zapakowanych cząstek lentiwirusowych kodujących ważne i podstawowe białka autofagii, apoptozy i struktury komórkowej do wizualizacji w różnych stanach komórkowych/chorobowych w analizie żywych komórek i in vitro.
  • Wstępnie zapakowane, znakowane fluorescencyjnie za pomocą GFP i RFP
  • Wyższa skuteczność transfekcji w porównaniu z tradycyjnymi metodami chemicznymi i innymi metodami transfekcji niewirusowej
  • Zdolność do transfekcji dzielących się, nie dzielących się i trudnych do transfekcji typów komórek, takich jak komórki pierwotne lub macierzyste
  • Brak zakłóceń funkcji komórkowych
Cząsteczki lentiwirusowe LentiBrite GFP-β-aktyny firmy EMD Millipore zapewniają jasną fluorescencję i precyzyjną lokalizację, umożliwiając analizę na żywo dynamiki mikrofilamentów aktyny w trudnych do transfekcji typach komórek.
Zastosowanie
Porównanie immunocytochemiczne i analiza inhibitorów:
Podobnie jak na rysunku 1 w arkuszu danych, komórki HeLa umieszczono na szkiełku komorowym i transdukowano cząsteczkami lentiwirusowymi w MOI 20 przez 24 godziny. Po wymianie pożywki i dalszej 48-godzinnej inkubacji, komórki były albo nieleczone, albo inkubowane przez 2 godziny w pełnej pożywce zawierającej 2 µM cytochalazyny-D, albo inkubowane przez 2 godziny w pełnej pożywce zawierającej 200 nm jasplakinolidu w celu wywołania depolimeryzacji aktyny. Barwienie immunocytochemiczne (czerwony) tych samych pól widzenia falloidyną sprzężoną z TRITC ujawnia podobne wzorce ekspresji do białka GFP (zielony).
Trudne do transfekcji typy komórek:
Pierwotne typy komórek HUVEC lub HuMSC umieszczono na szkiełkach komorowych i transdukowano cząsteczkami lentiwirusowymi przy MOI 40 przez 24 godziny.
Obrazowanie za pomocą mikroskopii konfokalnej: Komórki HeLa traktowano jak na rysunku 2A w arkuszu danych. Następnie komórki poddano działaniu ProteoExtract Native Cytoskeleton Enrichment Kit (nr kat. 17-10210). Niewzbogacone i wzbogacone. Obrazy uzyskano za pomocą konfokalnej mikroskopii fluorescencyjnej z zanurzeniem w oleju.
Komórki HT-1080 traktowano jak na rysunkach 2A i 2B w arkuszu danych.
Obrazowanie za pomocą mikroskopii konfokalnej: Komórki HT1080 traktowano jak na rysunkach 2A i 2B.
Aby uzyskać optymalną wizualizację fluorescencji, zaleca się analizę docelowego poziomu ekspresji w ciągu 24-48 godzin po transfekcji/infekcji w celu optymalnej analizy żywych komórek, ponieważ intensywność fluorescencji może z czasem słabnąć, szczególnie w trudnych do transfekcji liniach komórkowych. Zainfekowane komórki można zamrozić po udanej transfekcji/infekcji i rozmrozić w hodowli, aby zachować dodatnią ekspresję fluorescencyjną przez ponad 24-48 godzin. Długość i intensywność ekspresji fluorescencyjnej różni się w zależności od linii komórkowej. W przypadku trudnych do transfekcji linii komórkowych może być wymagane wyższe MOI.
Research Category
Cell Structure
Research Sub Category
Cytoskeleton
Komponenty
TagGFP2-β-actin Lentivirus:
One vial containing 25 µL of lentiviral particles at a minimum of 3 x 10E8 infectious units (IFU) per mL. For lot-specific titer information, please see “Viral Titer” in the product specifications above.
Promoter
EF-1 (Elongation Factor-1)
Multiplicty of Infection (MOI)
MOI = Ratio of # of infectious lentiviral particles (IFU) to # of cells being infected.
Typical MOI values for high transduction efficiency and signal intensity are in the range of 20-40. For this target, some cell types may require lower MOIs (e.g., HT-1080, human umbilical vein endothelial cells (HUVEC)), while others may require higher MOIs (e.g., human mesenchymal stem cells (HuMSC), HeLa, U2OS).
NOTE: MOI should be titrated and optimized by the end user for each cell type and lentiviral target to achieve desired transduction efficiency and signal intensity.
Jakość
Evaluated by transduction of HT-1080 cells and fluorescent imaging performed for assessment of transduction efficiency.
Postać fizyczna
PEG precipitation
Przechowywanie i stabilność
Przechowywanie i obsługa
Lentiwirus jest stabilny przez co najmniej 4 miesiące od daty otrzymania, gdy jest przechowywany w temperaturze -80°C. Po pierwszym rozmrożeniu natychmiast umieścić na lodzie i zamrozić w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze -80°C. Zamrożone podwielokrotności mogą być przechowywane przez co najmniej 2 miesiące. Dalsze zamrażanie/rozmrażanie może spowodować zmniejszenie miana wirusa i wydajności transdukcji.
WAŻNA UWAGA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
Wektory lentiwirusowe z defektem replikacji, takie jak wektor 3. generacji dostarczony w tym produkcie, nie powodują żadnych chorób u ludzi ani zwierząt. Jednakże, lentiwirusy mogą integrować się z genomem komórki gospodarza i tym samym stwarzać pewne ryzyko mutagenezy insercyjnej. Materiał należy do grupy ryzyka 2 i powinien być obsługiwany pod kontrolą BSL2. Szczegółowe omówienie bezpieczeństwa biologicznego wektorów lentiwirusowych znajduje się w Pauwels, K. et al. (2009). Najnowocześniejsze wektory lentiwirusowe do zastosowań badawczych: Ocena ryzyka i zalecenia dotyczące bezpieczeństwa biologicznego. Curr. Gene Ther. 9: 459-474.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Live Cell Imaging of β-Actin Cytoskeleton Proteins using LentiBrite™ Fluorescent Biosensors
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.