1.70326
Standard ICP żelaza
traceable to SRM from NIST Fe(NO₃)₃ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Fe Certipur®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 200.7
linia produktu
Certipur®
stężenie
1000 mg/L Fe in 2-3% HNO3
metody
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
gęstość
1.015 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials