1.70310
Cesium ICP Standard
traceable to SRM from NIST CsNO₃ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Cs Certipur®
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
linia produktu
Certipur®
stężenie
1000 mg/L Cs in 2-3% HNO3
metody
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
gęstość
1.013 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Zastosowanie
It may be used as a standard solution to study the optimization of cesium adsorption process by Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS).
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials