1.70305
Beryllium ICP standard
traceable to SRM from NIST Be₄O(C₂H₃O₂)₆ in HNO₃ 2-3% 1000 mg/l Be Certipur®
Synonim(y):
Beryllium Calibration Standard for ICP/AAS
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
linia produktu
Certipur®
metody
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
gęstość
1.017 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty, date of expiry, and detailed information about trace impurities.
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Skin,Respiratory Tract
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3