1.66783
Tryptic Soy Agar
with Lecithin, Tween®, Histidine and Sodium thiosulphate, ICR+ Contact plate, irradiated, triple packed, for environmental monitoring (Isolator and Clean room)
Synonim(y):
TSA, Soybean Casein Digest Agar, ICR plus Contact plate
About This Item
Polecane produkty
Materiały
polystyrene plate
Poziom jakości
agency
EP
USP
sterylność
sterile; γ-irradiated
Postać
plate
Właściwości
2D bar code
ready-to-use
opakowanie
pkg of (20/200 Plates per box)
Głębokość
55 mm
pH
(7.3 (in H2O))
Zastosowanie
microbiology
pharmaceutical
surface monitoring
temp. przechowywania
15-25°C
przydatność
bacteria
fungi
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
1667830200-CN: 200 Plates per box
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2