16-235
Anti-phospho-erbB-2/HER-2 (Tyr1248) Antibody, Alexa Fluor™ 488
Upstate®, from rabbit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
ALEXA FLUOR™ 488
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
human, rat
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr1248)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Growth Factors & Receptors
Kinases & Phosphatases
Jakość
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Negative Control: Catalog # 16-237, Normal Rabbit IgG, Alexa Fluor™ 488-conjugate.
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2