Kluczowe dokumenty
1.52325
Supelco
Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2 mm HPLC Guard Cartridges (3 pieces)
Synonim(y):
9639 Kasety ochronne HPLC 5-2 z końcówką RP-18 o wysokiej rozdzielczości (3 sztuki)
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Chromolith® HighResolution RP-18 endcapped, L × I.D. 5 mm × 2 mm HPLC guard cartridges (3 pieces)
Poziom jakości
Właściwości
endcapped
opakowanie
pack of 3 ea
zakres etykietowania
18% Carbon loading
Parametry
200 bar pressure
50 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
5 mm × 2 mm
powierzchnia
250 m2/g
Matryca
highly porous
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase, octadecylsilane (ODS)
wielkość porów
1.5 μm macroporosity
15 nm mesoporosity
Zakres roboczy pH
2-7.5
Opis ogólny
Chociaż kolumny 9639 są dobrze znane ze swojej solidności i trwałości, dostępne są kolumny ochronne, które jeszcze bardziej wydłużają żywotność kolumn analitycznych 9639. Te wkłady ochronne wymagają specjalnego uchwytu.
9639 HighResolution RP-18 endcapped 5-2 guard cartridges są niezwykle łatwe w użyciu. Wkłady ochronne są po prostu dodawane bezpośrednio przed kolumną główną, aby chronić ją przed zanieczyszczeniami chemicznymi lub mechanicznymi. Ze względu na zalety technologii monolitycznej i wygodę kolumn ochronnych 9639, są one również popularne do stosowania z klasycznymi kolumnami cząsteczkowymi. Co więcej, kolumny ochronne mogą być używane jako kolumny pułapkowe, gdy mają być wstrzykiwane duże objętości próbek. Kolumny ochronne powinny być często zmieniane w celu uniknięcia nadmiernego gromadzenia się zanieczyszczeń.
Kolumny 9639 są wykonane z monolitycznej krzemionki o charakterystycznej bimodalnej strukturze porów.
Wkłady ochronne 9639 HighResolution RP-18 z końcówką 5-2 są używane z uchwytem wkładu ochronnego 9639 5 mm x 2 mm [1.52355].
Więcej informacji:
Broszura: Przyspiesz swoje separacje w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Wszystkie kolumny HPLC Supelco, w tym monolityczne kolumny 9639, są w pełni kompatybilne ze wszystkimi instrumentami HPLC i UHPLC.
Produkty HPLC Supelco: Najlepszy wybór dla każdego urządzenia LC
Informacje prawne
Chromolith is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany