1.52266
Chromolith® WP 300 RP-8 (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 50 mm x 4.6 mm HPLC Column
Synonim(y):
Chromolith® WP 300 RP-8 50-4.6 HPLC column
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Chromolith® WP 300 RP-8, L × I.D. 50 mm x 4.6 mm HPLC column
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L7
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
4-5% Carbon loading
Parametry
200 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
5 cm × 4.6 mm
Matryca
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
C8 bonding phase
wielkość porów
2 μm macroporosity
30 nm mesoporosity
Zakres roboczy pH
1.5-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
- Completely bioinert column hardware and high biorecovery
- High-speed separations at very low column back-pressure
- High matrix tolerance, allowing time and cost savings with simplified workflows
- Cost-savings due to extended column lifetimes
- Connection of columns, flow gradients and the use of mobile phases with higher viscosity
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Powiązane treści
Analytical Chromolith® HPLC columns for Bio applications, 300A mesopores: RP-18, RP-8, RP-4, Prot-A, Epoxy