1.52014
Chromolith® RP-18 endcapped (monolithic) HPLC Columns
L × I.D. 25 mm x 2 mm HPLC Column
Synonim(y):
9639 Kolumna HPLC Flash RP-18 z osłoną 25-2
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Chromolith® RP-18 endcapped, L × I.D. 25 mm x 2 mm HPLC column
Materiały
PEEK column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Chromolith®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
18% Carbon loading
Parametry
200 bar pressure
45 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
2.5 cm × 2 mm
Matryca
monolithic silica
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość porów
1.5 μm macroporosity
13 nm mesoporosity
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kolumny9639 Flash RP-18 endcapped 25-2 mają makropory o średnicy 1,5 μm, co zapewnia wydajność kolumny przekraczającą 100 000 płytek/metr. Mezopory mają średnicę 13 nm (130 Å), a modyfikacja powierzchni polega na zastosowaniu oktadecylosilanu z pełną otoczką. Kolumny 9639 Flash RP-18 z końcówką 25-2 są objęte klasyfikacją USP L1. Wydajność kolumny jest porównywalna z w pełni porowatą kolumną o wielkości cząstek 3-4 μm. Kolumny 9639 Flash RP-18 z osłoną 25-2 doskonale nadają się do zastosowań LC-MS.
Kolumna o długości 25 mm i średnicy wewnętrznej 2 mm to najlepszy wybór do szybkich separacji w każdym systemie U/HPLC.
Rewolucyjna, monolityczna krzemionka z unikalnym połączeniem makroporów i mezoporów umożliwia:
-Szybką separację przy bardzo niskim przeciwciśnieniu kolumny
-Wysoką tolerancję matrycy, pozwalającą na oszczędność czasu i kosztów dzięki uproszczonym przepływom pracy
-Oszczędność kosztów dzięki wydłużonej żywotności kolumny
-Połączenie kolumn, gradientów przepływu i zastosowanie faz ruchomych o wyższej lepkości
Zalecane kolumny Guard to:
9639 RP-18 endcapped 5-2 guard cartridges (3 pieces) " /product/mm/152009">1.52009] z 9639 Guard Cartridge Holder (zestaw) 5 mm x 2 mm [1.52004]
Łącznik kolumn 9639 może być używany do znacznego zwiększenia wydajności separacji kolumn 9639 poprzez szeregowe połączenie kilku kolumn (do 100 000 płytek na kolumnę). [1.51467]
Dowiedz się więcej:
Broszura: Przyspiesz swoje separacje w dowolnym systemie. 9639 Monolityczne krzemionkowe kolumny HPLC
Wszystkie kolumny HPLC Supelco, w tym monolityczne kolumny 9639, są w pełni kompatybilne ze wszystkimi instrumentami HPLC i UHPLC.
Produkty HPLC Supelco: Najlepszy wybór dla każdego urządzenia LC
Komentarz do analizy
Performance (anthracene)
Theoretical Plates (N/m) (Anthracene): ≥ 70000
Capacity factor (Anthracene): 3.3 - 4.3
Tailing (USP): 0.90 - 1.40 %
separation factor (anthracene/progesterone): 2.2 - 2.6
Produkty
Monolithic silica HPLC columns enable high-throughput analysis at low back pressure without loss of separation efficiency or peak capacity.
Chromolith® HPLC and UHPLC columns are made from monolithic silica with a bimodal pore structure using sol-gel technology.