Kluczowe dokumenty
1.51919
Supelco
Purospher® STAR Phenyl (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC Column
Synonim(y):
9579 STAR Phenyl (5µm) 9929 RT 150-4.6
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
Nazwa produktu
Purospher® STAR Phenyl (5 µm), L × I.D. 150 mm x 4.6 mm Hibar® RT HPLC column
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L11
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
12.5% Carbon loading
Parametry
400 bar pressure
65 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
330 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
Phenyl bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
120 Å pore size
Zakres roboczy pH
1.5-10.5
metoda separacji
reversed phase
supercritical fluid (SFC)
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
>9579 STAR Fenylowe, 5 µm kolumny UHPLC są najlepszą alternatywą dla kolumn RP-8 lub RP-18 do skutecznego rozdzielania związków aromatycznych i związków zawierających grupy aromatyczne. 9579 STAR Phenyl może zatrzymywać anality poprzez kilka różnych mechanizmów, w tym interakcje ο-ο między nakładaniem się zdelokalizowanych elektronów na analicie a grupą fenylową fazy stacjonarnej oraz poprzez podział między fazą ruchomą a hydrofobową fazą arylowo-alkilową. Nasze kolumny 9579 STAR Phenyl są oparte na cząstkach krzemionki o wysokiej czystości, które zapewniają symetryczne piki dla związków zasadowych, a także wysoką stabilność i doskonałą odtwarzalność. Ponadto związki hydrofobowe eluują znacznie szybciej w kolumnach9579 STAR Phenyl niż w kolumnach C-18.9579 STAR Phenyl, 5 µm 9929 RT 150-4.6 to gotowa do użycia kolumna HPLC, którą można podłączyć do dowolnego systemu HPLC. Kolumna o wymiarach 150 mm długości x 4,6 mm średnicy wewnętrznej jest optymalnym wyborem do separacji HPLC złożonych próbek. Dowiedz się więcej o >kolumnach HPLC i UHPLC 9579 STAR Dowiedz się więcej o portfolio kolumn HPLC Supelco i opracowywaniu metod: Broszura: Przewodnik wyboru kolumn HPLC i UHPLC Broszura: Praktyczny przewodnik po HPLC - Przewodnik opracowywania metod
Zastosowanie
Przeznaczony do separacji antybiotyków, amin aromatycznych, flawonoidów, ketonów, nukleozydów, WWA, peptydów, konserwantów, steroidów, metabolizowanych steroidów i substancji słodzących.
Cechy i korzyści
  • Ultraczysta krzemionka (99,999%) zapewniająca doskonałą symetrię pików
  • Wysoka wydajność separacji
  • Zwiększona selektywność dla związków aromatycznych
  • Nadaje się do stosowania z wysoce wodnymi fazami ruchomymi
  • Dobra przydatność do zastosowań LC-MS
Informacje prawne
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany