Kluczowe dokumenty
1.50858
Supelco
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 250 mm x 10 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
2186 100 końcówek RP-18 (10 µm) LiChroCART 250-10, suitable for HPLC
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
LiChrospher®
Właściwości
endcapped
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
21.6% Carbon loading
Parametry
250 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable (Semi Prep HPLC)
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
kolumna dł. × śr. wewn.
25 cm × 10 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
10 μm
wielkość porów
100 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
2186 RP-18 endcapped to niezawodny i wszechstronny, tradycyjnie produkowany nośnik w postaci sferycznego żelu krzemionkowego z właściwościami fazy odwróconej C-18 endcapped. Doskonale nadaje się do separacji związków obojętnych, kwaśnych i słabo zasadowych. Sorbent ten jest pakowany we wkład LiChroCART 250-10 HPLC do separacji półpreparatywnej. Podłączenie do systemu HPLC odbywa się za pomocą uchwytu kartridża manu-CART (1.51419).
Wkład HPLC
Komentarz do analizy
Pressure: ≤ 60 bar
Theoretical Plates (N/m) (toluene): ≥ 20000
Symmetry (toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (toluene): 1.5 - 3.5
Informacje prawne
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany