Kluczowe dokumenty
1.50601
Supelco
LiChrospher® RP-18 (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 4.6 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonim(y):
TM=["LiChrospher"] C18 TM=["LICHROCART"] wkład do HPLC
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
2186 RP-18 (5µm) LiChroCART 150-4.6, suitable for HPLC
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
LiChrospher®
Właściwości
endcapped: no
opakowanie
1 ea of
zakres etykietowania
21% Carbon loading
Parametry
250 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
kolumna dł. × śr. wewn.
15 cm × 4.6 mm
powierzchnia
350 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
5 μm
wielkość porów
100 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
2186 RP-18 to niezawodny i wszechstronny, tradycyjnie produkowany nośnik w postaci sferycznego żelu krzemionkowego o właściwościach fazy odwróconej C-18. Doskonale nadaje się do separacji związków obojętnych, kwaśnych i słabo zasadowych. Sorbent ten jest pakowany we wkład LiChroCART 150-4.6 HPLC. Podłączenie do systemu HPLC odbywa się za pomocą uchwytu kartridża manu-CART NT (1.51486).
Wkład HPLC
Komentarz do analizy
Pressure: ≤ 55 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 50000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (Toluene): 1.0 - 2.5
Informacje prawne
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany