Kluczowe dokumenty
1.50240
Supelco
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 55 mm x 2 mm LiChroCART HPLC cartridge set including manuCART holder
Synonim(y):
9579 STAR RP-18 z końcówką (3 µm) LiChroCART 55-2 Zestaw wkładów
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nazwa produktu
Purospher® STAR RP-18 endcapped (3 µm), L × I.D. 55 mm x 2 mm LiChroCART HPLC cartridge set including manuCART holder
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Purospher®
Właściwości
endcapped
opakowanie
pkg of 1 column
pkg of 1 holder
zakres etykietowania
17% Carbon loading
Parametry
250 bar pressure
65 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
kolumna dł. × śr. wewn.
5.5 cm × 2 mm
powierzchnia
330 m2/g
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
3 μm
wielkość porów
120 Å pore size
Zakres roboczy pH
1.5-10.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
>9579 STAR Kolumny HPLC RP-18 o grubości 3 µm z osłoną końcową są przeznaczone do uniwersalnego użytku i umożliwiają rozdzielanie związków zasadowych, obojętnych i chelatujących metale przy użyciu prostych faz ruchomych i doskonałej symetrii pików. Są one oparte na ultraczystych, w pełni porowatych cząstkach krzemionki (typ B). Kolumny te oferują wyjątkową stabilność w zakresie pH od 1,5 do 10,5 w szerokim zakresie temperatur oraz możliwość stosowania do 100% wodnych faz ruchomych. Ponadto wykazują one najlepszą wszechstronną charakterystykę retencji, co zostało potwierdzone w teście Tanaka. Zestaw wkładów 9579 STAR RP-18, 3 µm LiChroCART 55-2 zawiera kolumnę z wkładem 9579 STAR RP-18, 3 µm LiChroCART 55-2 oraz uchwyt kolumny z wkładem manuCART 55 mm o numerze katalogowym 1.50226.0001. Kolumny kartridżowe LiChroCART montowane za pomocą uchwytu kolumny kartridżowej manuCART są uszczelniane wyłącznie ręcznie i dlatego ich maksymalna stabilność ciśnienia wynosi 250 barów. Kolumna o wymiarach 55 mm długości x 2 mm średnicy wewnętrznej jest optymalnym wyborem do szybkich separacji HPLC przy niższym natężeniu przepływu, umożliwiając znaczną oszczędność rozpuszczalnika i lepszą czułość. Kolumna o średnicy wewnętrznej 2 mm umożliwia bardziej zrównoważone separacje w porównaniu z kolumnami o średnicy wewnętrznej 4, 4,6 lub 3 mm ze względu na użycie znacznie mniejszej ilości rozpuszczalnika do separacji chromatograficznej. Dowiedz się więcej o kolumnach HPLC i UHPLC 9579 STAR Dowiedz się więcej o portfolio kolumn HPLC Supelco i opracowywaniu metod: Broszura: Przewodnik wyboru kolumn HPLC i UHPLC Broszura: Praktyczny przewodnik po HPLC - Przewodnik opracowywania metod
Zastosowanie
Przeznaczony do separacji aflatoksyn, aldehydów, alkaloidów, antybiotyków, katecholamin, materiałów wybuchowych, oligonukleotydów, estrów, witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, lipidów, kwasów tłuszczowych, flawonoidów, ketony, nitrozoaminy, nukleozydy, WWA, PCB, peptydy, pestycydy, fenole, ftalany, konserwanty, steroidy, metabolizowane steroidy, sulfonamidy, substancje słodzące i witaminy rozpuszczalne w wodzie.
Cechy i korzyści
  • Ultraczysta krzemionka (99,999%) zapewniająca doskonałą symetrię pików
  • Wysoka wydajność separacji
  • Powtarzalne wyniki z serii na serię i z partii na partię
  • Najlepsza wszechstronna wydajność według Tanaka
  • Wyjątkowa stabilność pH w zakresie od pH 1,5 do 10,5
  • Brak zapadania się fazy przy stosowaniu wysoce wodnych faz ruchomych
  • Dobra przydatność do zastosowań LC-MS
Komentarz do analizy
Pressure: ≤ 55 bar
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 90000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0.8 - 1.4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): ≤ 10.0
Extent of testing: passes test
Informacje prawne
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany