14-910-M
Białko PI3K-C2γ, 10 µg
N-terminal GST-tagged recombinant human PI3K-C2γ, amino acids 468–1203, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 112 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... PIK3C2G(5288)
Opis ogólny
N-końcowe rekombinowane ludzkie PI3K-C2γ znakowane GST, aminokwasy 468-1203
Źródło produktu: Ekspresja przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21
Zastosowanie
Research Category
Signaling
Signaling
Research Sub Category
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Oncology
Diabetes
Inflammation & Autoimmune Mechanisms
Oncology
Diabetes
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: PI3K-C2γ
Target Sub-Family: PI3K/PI4K
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 μg w katalogu # 14-910M - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności.
Jakość
Routinely evaluated in the PIProfiler.
Postać fizyczna
0,54 mg/ml enzymu w 50 mM Tris/HCl pH7,5, 300 mM NaCl, 0,1 mM EGTA, 0,03% Brij-35, 270 mM sacharozy, 0,2 mM PMSF, 1 mM benzamidyny, 0,1% 2-merkaptoetanolu. Roztwór zamrożony.
Glutathione agarose affinity chromatography
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany