Kluczowe dokumenty
14-785-M
Sigma-Aldrich
Kinaza PI3 (p110α/p85α) mysia, 10 µg
Complex of N-terminal 6His-tagged, recombinant, full-length mouse p110α & untagged, recombinant, full length mouse p85α. Coexpressed by baculovirus in Sf21 insect cells. For use in Kinase Assays.
Synonim(y):
Enzym PI3K
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 129 kDa (p110α)
Mw 83.6 kDa (p85α)
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
mouse ... PIK3CA(18706)
Opis ogólny
Kompleks N-końcowego znakowanego 6His, rekombinowanego, pełnej długości mysiego p110α i nieoznakowanego, rekombinowanego, pełnej długości mysiego p85α. Koekspresja przez bakulowirus w komórkach owadów Sf21.
Źródło produktu: Współekspresja przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21.
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: PI3Kα/p85α
Target Sub-Family: PI3K/PI4K
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 μg - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-785M przy zamawianiu rozmiaru 250 μg.
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -70°C od daty wysyłki. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany