Kluczowe dokumenty
14-692-M
Sigma-Aldrich
DAPK1 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant, human DAPK1, amino acids 1-296, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 60.9 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... DAPK1(1612)
Opis ogólny
N-terminal GST-tagged, recombinant, human DAPK1, amino acids 1-296
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: DAPK1
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of ZIPtide (Catalog #12-545)
Przechowywanie i stabilność
stable 6 months at -70°C from date of shipment
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Epigenetic change in pituitary tumorigenesis.
Farrell, W E and Clayton, R N
Endocrine-Related Cancer, 10, 323-330 (2003)
DAP-kinase as a target for drug design in cancer and diseases associated with accelerated cell death.
Bialik, Shani and Kimchi, Adi
Seminars in cancer biology, 14, 283-294 (2004)
The DAP-kinase family of proteins: study of a novel group of calcium-regulated death-promoting kinases.
Shohat, Galit, et al.
Biochimica et Biophysica Acta, 1600, 45-50 (2002)
Anastasia V Velentza et al.
Pharmacology & therapeutics, 93(2-3), 217-224 (2002-08-23)
Death-associated protein kinase (DAPK) is a calmodulin-regulated serine/threonine protein kinase associated with neuronal cell death in animal models of disease. The recent determination of the 1.5A crystal structure of the catalytic kinase domain of DAPK, the discovery of amino acid