Kluczowe dokumenty
1.46810
Millipore
Agaroza
bottle of, ready-to-use, bottle volume 250 mL , filling volume
About This Item
Kod UNSPSC:
41105318
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
Właściwości
closure type screw cap with 3 loci
ready-to-use
opakowanie
bottle of
metody
direct inoculation: suitable
pojemność butelki
250 mL
objętość butelki
250 mL , filling volume
pH
7.0 ± 0.2
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Agar z agarozą to prosty, gotowy do użycia bulion wzbogacający przeznaczony do namnażania drobnoustrojów. Agar z agarozą tworzy żelowy wygląd ułatwiający transport, który upłynnia się po podgrzaniu.
Zastosowanie
Agarose Agar służy do namnażania drobnoustrojów obecnych w badanych próbkach. Po inkubacji wyhodowane drobnoustroje można wyizolować i zidentyfikować.
Cechy i korzyści
  • Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Są one formułowane i testowane w celu spełnienia wymagań farmakopei.
  • Pożywki do testów sterylności i roztwory do płukania są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu.
  • Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, poprawiając w ten sposób dokładność i zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2