Kluczowe dokumenty
1.46679
Millipore
Płynne podłoże tioglikolanowe + LTH
bottle capacity 500 mL, bottle filling volume 500 mL, closure type, Blue screw cap with septum and protector, pack of 6 bottles
Synonim(y):
FTM, FTM z neutralizatorami
About This Item
Kod UNSPSC:
41106214
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
Właściwości
closure type Blue screw cap with septum and protector
ready-to-use
opakowanie
pack of 6 bottles
pojemność butelki
500 mL
bottle filling volume
500 mL
pojemność
500 mL
pH
7.1±0.2
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
komponenty
(with Lecithin, Tween 20, Histidine)
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
FTM z neutralizatorami, znana również jako Fluid Thioglycollate Medium, to bogata w składniki odżywcze złożona pożywka przeznaczona do kontroli sterylności produktów farmaceutycznych.
Thioglycollate i L-Cystine w pożywce zmniejsza potencjał redoks pożywki, tworząc atmosferę beztlenową. Ponadto dezaktywuje obecność rtęci i innych metali ciężkich.
Obecność agaru dodatkowo zmniejsza dyfuzję tlenu, a resazuryna wskazuje na obniżony potencjał tlenu w pożywce. Zwiększone stężenie tlenu spowoduje zmianę koloru pożywki z żółtego na różowy.
Lecytyna i polisorbat 80 są skuteczne przeciwko czwartorzędowym związkom amoniowym, amfoterycznym środkom powierzchniowo czynnym, benzamidynom, chlorheksydynom i dequadynie. Polisorbat 80 inaktywuje alkohol benzylowy, karbanilidy, alkohole dichlorbenzylowe, kwas benzoesowy, kwas p-hydroksybenzoesowy i jego estry, fenole, alkohole fenyloetylowe i estry PHB. Histydyna jest skuteczna wobec formaldehydu i czynników uwalniających formaldehyd.
Zastosowanie
Pożywka Fluid Thioglycollate Medium jest stosowana do izolacji i hodowli drobnoustrojów beztlenowych i tlenowych w badanych próbkach. FTM nadaje się do kontroli sterylności produktów farmaceutycznych.
Fluid Thioglycollate Medium jest zalecane do testowania sterylności próbek zgodnie z farmakopeą UE i USA.
Cechy i korzyści
  • Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Są one formułowane i testowane w celu spełnienia wymagań farmakopei.
  • Pożywki do testów sterylności i roztwory do płukania są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym zgodnym z normą ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu.
  • Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, poprawiając w ten sposób dokładność i zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2