Kluczowe dokumenty
1.46639
Millipore
Fluid A
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, Blue sScrew cap with 3 loci, pack of 6 bottles
Synonim(y):
Roztwór płuczący
About This Item
Kod UNSPSC:
41106214
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
Właściwości
closure type Blue sScrew cap with 3 loci
ready-to-use
opakowanie
pack of 6 bottles
metody
direct inoculation: suitable
pojemność butelki
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
pojemność
1000 mL
pH
7.1±0.2
Zastosowanie
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Fluid A jest buforem płuczącym produkowanym zgodnie z Farmakopeą Europejską (EP) 2.6.1, Farmakopeą Stanów Zjednoczonych (USP) 71 i Farmakopeą Japońską (JP) 4.06. Produkt jest klarownym, bezbarwnym płynem.
Najnowocześniejszy system zakręcania butelek pozwala uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego podczas użytkowania i transportu.
Zastosowanie
Płyn A jest używany do płukania roztworów wodnych podczas testowania sterylności metodą filtracji membranowej. Jest również używany do rozcieńczania rozpuszczalnych ciał stałych w tym samym zastosowaniu oraz jako płyn płuczący do filtracji membranowej produktów niesterylnych.
Produkt jest wytrzymały i nadaje się do:
  • Rozpuszczania lub rozcieńczania próbek,
  • Odtwarzania komercyjnych próbek mikroorganizmów.
  • Jako medium transportowe dla mikroorganizmów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1