1.46398
Fluid A - Ready-to-use Rinse Fluid
bottle capacity 1000 mL, bottle filling volume 1000 mL, closure type, Yellow screw cap with septum and protector, pack of 6 bottles
Synonim(y):
Płyn A, 1L | Testowanie sterylności, Płyn do płukania, płyn myjący
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
okres trwałości
12 mo.
Właściwości
closure type Yellow screw cap with septum and protector
ready-to-use
opakowanie
pack of 6 bottles
pojemność butelki
1000 mL
bottle filling volume
1000 mL
pojemność
1000 mL
pH
7.1
Zastosowanie
cosmetics
pharmaceutical
sterility testing
temp. przechowywania
2-25°C
przydatność
nonselective for
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1