Kluczowe dokumenty
1.46625
Millipore
FREY Liquid Medium
pkg of 800 mL (in 1 L plastic bottle with screw cap), suitable for sterility testing, selective for mycoplasma
Synonim(y):
FREY Broth, Mycoplasma Broth, Mycoplasma Liquid Medium
About This Item
Kod UNSPSC:
41106225
agency
EP (2.6.7)
Poziom jakości
sterylność
sterile; autoclaved
Formularz
liquid
okres trwałości
6 mo.
Właściwości
ready-to-use
opakowanie
pkg of 800 mL (in 1 L plastic bottle with screw cap)
metody
microbiological culture: suitable
pH
7.6-7.8
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
pharmaceutical
sterility testing
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
selective for mycoplasma (avian)
Opis ogólny
Płynna pożywka FREY jest przeznaczona do jakościowego wykrywania mykoplazm ptaków. Pożywka jest uzupełniona o NAD (dwunukleotyd nukleotydu adeninowego), aby umożliwić wzrost M. synoviae. Zmiana koloru pożywki na żółty lub fioletowy wskazuje na wzrost mykoplazm ze względu na obecność czerwieni fenolowej w pożywce. Penicylina hamuje wzrost towarzyszącej flory bakteryjnej.
Zastosowanie
FREY Broth jest zalecany do wykrywania mykoplazm ptaków w produktach farmaceutycznych, zwłaszcza w szczepionkach luzem, bankach komórek i hodowlach wirusów.
Cechy i korzyści
  • Gotowy do użycia, ponieważ nie wymaga dalszych etapów przygotowania.
  • Odpowiednie do produktów farmaceutycznych, takich jak biofarmaceutyki, szczepionki, hodowle komórkowe i wirusowe.
  • Nasze gotowe do użycia pożywki zapewniają najwyższy poziom jakości i pewności testowania. Zostały one opracowane i przetestowane w celu spełnienia wymagań farmakopei. Pożywki do testów sterylności i roztwory płuczące są produkowane w kontrolowanym środowiskowo centrum produkcyjnym ISO 9001. Każda partia przechodzi rygorystyczną procedurę kontroli jakości (QC), w tym testy pH, sterylności i promocji wzrostu. Nasze podejście produkcyjne zapewnia najwyższy poziom klarowności naszych pożywek i płynów płuczących, poprawiając w ten sposób dokładność i zmniejszając ryzyko nieprawidłowej interpretacji i fałszywych wyników.
Komentarz do analizy
Wygląd pożywki jest przejrzysty i czerwony, a reakcja zmiany koloru z czerwonego na żółty określa obecność mykoplazmy.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2