1.46007
FRIIS Agar
suitable for microbiology, For non-avian mycoplasma detection, box of 20 plates
Synonim(y):
Mycoplasma Agar
About This Item
Polecane produkty
agency
EP 2.6.7
USP
Poziom jakości
sterylność
sterile; aseptically filled
Formularz
plate
Właściwości
ready-to-use
ICR Settle plate
opakowanie
box of 20 plates
śr. płytki
60 mm
pH
7.4 ( in H2O)
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
mycoplasma
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Ready-to-use convenience as no further preparation steps are required.
- Pharmaceutical products such as Biopharmaceuticals, Vaccines, Cell cultures, and Virus cultures.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Produkty
Mycoplasma testing and detection is preformed because contamination with these bacteria can pose a significant challenge for biopharmaceutical manufacturing.