Key Documents
14-627-M
Sigma-Aldrich
EGFR (L861Q) Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged, recombinant human EGF Receptor, amino acids 696-end containing the mutation L861Q, for use in Enzyme Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
100
300
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 85.8 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-terminal GST-tagged, recombinant human EGF Receptor, amino acids 696-end containing the mutation L861Q
Product Source: baculovirus in Sf21 insect cells
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: EGFR
Target Sub-Family: TK
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of 0.1mg/ml Poly (Glu4-Tyr)
Postać fizyczna
Glutathione-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thomas J Lynch et al.
The New England journal of medicine, 350(21), 2129-2139 (2004-05-01)
Most patients with non-small-cell lung cancer have no response to the tyrosine kinase inhibitor gefitinib, which targets the epidermal growth factor receptor (EGFR). However, about 10 percent of patients have a rapid and often dramatic clinical response. The molecular mechanisms