Kluczowe dokumenty
14-579-M
Sigma-Aldrich
Białko DDR2, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human DDR2 amino acids 467-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 48 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... TKT(7086)
Opis ogólny
N-terminal His6-tagged, recombinant, human DDR2 amino acids 467-end
Product Source: expressed by baculovirus in Sf21 insect cells
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: DDR2
Target Sub-Family: TK
Opakowanie
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-579M when ordering the 250 µg size.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of Axltide
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany