Kluczowe dokumenty
14-790-M
Sigma-Aldrich
Kinaza PI3 (p110α/p65α), 10 µg
Complex of N-terminal 6His-tagged, recombinant, full-length Human p110α & untagged, recombinant, full length Human p65α. For use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Poziom jakości
100
300
masa cząsteczkowa
Mw 125.3 kDa (p110α)
Mw 66.0 kDa (p65α)
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... PIK3CA(5290)
Opis ogólny
Kompleks N-końcowego, znakowanego 6His, rekombinowanego, pełnej długości ludzkiego p110α i nieoznakowanego, rekombinowanego, pełnej długości ludzkiego p65α.
Źródło produktu: Współekspresja przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21.
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: PI3Kα/p65α
Target Sub-Family: PI3K/PI4K
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 μg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-790M przy zamawianiu rozmiaru 250 μg.
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -70°C od daty wysyłki. Aby uzyskać maksymalny odzysk produktu, należy odwirować oryginalną fiolkę przed zdjęciem nasadki.
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2