Kluczowe dokumenty
14-573-M
Sigma-Aldrich
Białko Pim1, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal GST-tagged recombinant human full length Pim-1, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
masa cząsteczkowa
Mw 62 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-terminal GST-tagged recombinant human full length Pim-1
Product Source: expressed in E. coli cells
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: Pim-1
Target Sub-Family: CAMK
Opakowanie
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-573M when ordering the 250 µg size.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of S6 Kinase/Rsk-2 Substrate Peptide 2
Postać fizyczna
Glutathione agarose affinity chromatography
Przechowywanie i stabilność
6 months at -70°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Miriam López-Ramos et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 24(9), 3171-3185 (2010-04-20)
Protein kinase casein kinase 2 (CK2) is a serine/threonine kinase with evidence of implication in growth dysregulation and apoptosis resistance, making it a relevant target for cancer therapy. Several CK2 inhibitors have been developed showing variable efficiency, emphasizing the need