Kluczowe dokumenty
14-572-M
Sigma-Aldrich
Białko PLK3, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human Plk3, residues 19-301, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
linia produktu
Upstate®
aktywność właściwa
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
masa cząsteczkowa
Mw 36 kDa
oczyszczone przez
(Ni2+/NTA-agarose)
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
nr dostępu
 (FUNCTION: SwissProt: Q9H4B4 # Serine/threonine protein kinase involved in regulating M phase functions during the cell cycle. May also be part of the signaling network controlling cellular adhesion. In vitro, is able to phosphorylate CDC25C and casein. )
NM_004073.2
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
informacje o genach
human ... PLK3(1263)
Opis ogólny
N-końcowy rekombinowany ludzki Plk3 znakowany His6, reszty 19-301
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: PLK3
Target Sub-Family: AGC
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 10 μg i luzem
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-572M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of Casein
Opis wartości docelowych
PLK3
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2