14-551-M
Białko Fms, aktywne, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, human Fms, amino acids 538-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 50.2 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
N-końcowy, znakowany His6, rekombinowany, ludzki Fms, aminokwasy 538-końcowe
Źródło produktu: Ludzki Fms wyrażany przez bakulowirusa w komórkach owadów Sf21
Zastosowanie
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: Fms
Target Sub-Family: TK
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 µg - zadzwoń w celu uzyskania informacji o cenie i dostępności oraz powołaj się na numer katalogowy 14-551M przy zamawianiu rozmiaru 250 µg.
Jakość
Routinely evaluated by phosphorylation of IGF-R1tide
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 miesięcy w temperaturze -70°C
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Joost C M Uitdehaag et al.
Journal of biomolecular screening, 16(9), 1007-1017 (2011-08-30)
Over the past years, improvements in high-throughput screening (HTS) technology and compound libraries have resulted in a dramatic increase in the amounts of good-quality screening hits, and there is a growing need for follow-on hit profiling assays with medium throughput