Kluczowe dokumenty
14-548-M
Sigma-Aldrich
MSK1 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged recombinant human MSK1 residues 2-end, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
linia produktu
Upstate®
aktywność właściwa
(For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.)
masa cząsteczkowa
Mw 94 kDa
oczyszczone przez
(Ni2+/NTA-agarose)
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
nr dostępu
 (FUNCTION: SwissProt: O75582 # Serine/threonine kinase required for the mitogen or stress-induced phosphorylation of the transcription factors CREB (cAMP response element-binding protein) and ATF1 (activating transcription factor-1). Essential role in the control of RELA transcriptional activity in response to TNF. Directly represses transcription via phosphorylation of ′Ser-1′ of histone H2A. Phosphorylates ′Ser-10′ of histone H3 in response to mitogenics, stress stimuli and epidemal growth-factor (EGF), which results in the transcriptional activation of several immediate early genes, including proto-oncogenes c-fos/FOS and c-jun/JUN. May also phosphorylate ′Ser-28′ of histone H3. Mediates the mitogen- and stress-induced phosphorylation of high mobility group protein 14 (HMG-14). )
NM_004755.2
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
powiązane choroby
metabolic disorders; cardiovascular diseases
informacje o genach
human ... RPS6KA5(9252)
Opis ogólny
N-terminal His6-tagged recombinant human MSK1 residues 2-end
Zastosowanie
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Cardiovascular Disease
Metabolic Disorders
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: MSK1
Target Sub-Family: AGC
Opakowanie
Also available in 10 μg size and in bulk
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-548M when ordering the 250 µg size.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of Crosstide
Opis wartości docelowych
MSK1
Postać fizyczna
Ni2+/NTA-agarose
Przechowywanie i stabilność
6 months at -20°C
Inne uwagi
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1