Kluczowe dokumenty
14-485-M
Sigma-Aldrich
Białko IKKβ, aktywne, 10 µg
Active, recombinant, full-length human IKKβ, containing N-terminal His6 tag, for use in Kinase Assays.
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.26
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
masa cząsteczkowa
Mw 88 kDa
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
activity assay: suitable (kinase)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Opis ogólny
Rekombinowany ludzki IKKβ pełnej długości, zawierający N-końcowy znacznik His6
Działania biochem./fizjol.
Protein Target: IKKβ
Opakowanie
Dostępny również w rozmiarze 250 μg - zadzwoń, aby uzyskać informacje o cenach i dostępności, a przy zamawianiu rozmiaru 250 μg powołaj się na numer katalogowy 14-485M.
Jakość
routinely evaluated by phosphorylation of IKKtide
Inne uwagi
Dane dotyczące aktywności specyficznej można znaleźć w certyfikacie analizy dla poszczególnych partii tego enzymu.
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany