Kluczowe dokumenty
1.40118
Supelco
Extran® AP 18
greener alternative
liquid, mild alkaline concentrate
Synonim(y):
TM=["EXTRAN"] AP 18 cleaning agent; TM=["EXTRAN"] AP 18 detergent
About This Item
Kod UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Formularz
liquid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
13.5 (20 °C in H2O)
kategoria ekologicznej alternatywy
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is environmentally friendly having bio-degradable active ingredients. Click here for more information.
Zastosowanie
Extran® AP 18 is a mild alkaline laboratory cleaning agent used for gentle cleaning of alkali-sensitive items. It does not foam even during heavy agitation in a washing machine. Extran® AP 18 is a liquid main cleaning agent with mild alkaline properties for automatic dosage.
Its properties includes:
  • surfactant-free
  • chlorine-free
  • phosphate-free
  • free from odorants/dyestuffs
Powiązanie
Replaces: EX1009; 1.40001; 1.40001.2500; 1.40001.5000; 1.40001.9010
Informacje prawne
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1