Kluczowe dokumenty
1.25139
Millipore
Fractogel® EMD SO3 ⁻ (M) Resin
RoboColumn Fractogel® SO3 (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Synonim(y):
RoboColumn Fractogel® SO3 (M), 0,6 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
ligand
(Sulfoisobutyl)
Materiały
polypropylene housing
linia produktu
Fractogel®
Formularz
prepacked column
Parametry
≤8 bar pressure
~200 cm/hr max. flow rate
Śr. wewn. × dł. kolumny
5 mm × 30 mm
pojemność
0.6 mL
~130 mL, resin binding capacity
grupa aktywna macierzy
Methacrylate
średnia wielkość cząstek
40-90 μm
Zastosowanie
mAb
recombinant protein
vaccine development
metoda separacji
cation exchange
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
5 x 30 mm
Cechy i korzyści
RoboColumn Fractogel® SO3 (M), 0,6 ml umożliwia:
  • Zwiększoną siłę wiązania przy niskim pH
  • Wysoką skuteczność usuwania agregatów w połączeniu z wysoką dynamiczną zdolnością wiązania
  • Niższe objętości elucji dla najwyższych poziomów czystości
  • Kompatybilność z 2,5% (v/v) wodnym alkoholem benzylowym zawierającym 150 mM NaCl.
Ze względu na miareczkowanie, zdolność wymiany jonowej może być stosowana od pH 2 do pH 12. Separacja białek opiera się na odwracalnych oddziaływaniach elektrostatycznych między dodatnio naładowanymi regionami powierzchni a podłożem. Białka są skutecznie zatrzymywane na Fractogel® EMD SO3- (M), gdy pH buforu jest o około 1 jednostkę poniżej ich punktów izoelektrycznych (pl).
Siła wiązania zależy od następujących czynników:
  • układu buforowego
  • wartości pH buforu, która określa ładunek powierzchniowy białka
  • stężenia przeciwjonów
  • gęstości ładunku na nośniku (zdolność wiązania białka)
Informacje prawne
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany