124038
Akt Inhibitor V, Triciribine
InSolution, ≥95%
Synonim(y):
InSolution Akt Inhibitor V, Triciribine
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
liquid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−70°C
InChI
1S/C13H16N6O4/c1-18-11-7-5(10(14)17-18)2-19(12(7)16-4-15-11)13-9(22)8(21)6(3-20)23-13/h2,4,6,8-9,13,20-22H,3H2,1H3,(H2,14,17)/t6-,8-,9-,13-/m1/s1
Klucz InChI
HOGVTUZUJGHKPL-HTVVRFAVSA-N
Opis ogólny
Opakowanie
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Yang, L., et al. 2004. Cancer Res.64, 4394.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)