Kluczowe dokumenty
1.19687
Supelco
LICHROLUT® RP-18 solid phase extraction (SPE) tubes
(40 - 63 µm) 500mg 6ml, package of 30 tubes
Synonim(y):
Rurki adsorpcyjne RP-18
About This Item
Kod UNSPSC:
41115711
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
LiChrolut® RP-18 (40-63 µm) 500 mg 6 ml standardowe probówki PP, package of 30 tubes
opakowanie
package of 30 tubes
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
30 rurek ekstrakcyjnych w opakowaniu
Kolumny Lichrolut są przeznaczone do niezawodnej i szybkiej ekstrakcji do fazy stałej. Osiąga się to dzięki wykorzystaniu silnych, ale odwracalnych interakcji między analitem a powierzchnią fazy stacjonarnej. Różnorodne modyfikacje powierzchni umożliwiają ekstrakcję niepolarną (Lichrolut RP18 i RP18e), ekstrakcję polarną (Lichrolut Si i Lichrolut CN), ekstrakcję kationowymienną (Lichrolut SCX), ekstrakcję w trybie mieszanym (Lichrolut TSC) oraz ekstrakcję niepolarną na fazie polimerowej (Lichrolut EN), która szczególnie dobrze nadaje się do ekstrakcji pestycydów i fenoli w wodzie lub leków w płynach ustrojowych.
Komentarz do analizy
Appearance: conforms
Informacje prawne
LICHROLUT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany