1.18750
COD Test, photometric
photometric, 0-40.0 mg/L (COD), Spectroquant®
About This Item
Polecane produkty
product name
COD Cell Test for photometers of other manufacturers, photometric, 0-40.0 mg/L (COD), Spectroquant®
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 25 tests
klasy czynnościowe analitów
chemical oxygen demand (COD)
zakres pomiaru
0-40.0 mg/L (COD)
metody
photometry: suitable
kompatybilność
for use with photometers from other manufacturers
metoda wykrywania
photometric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Organy docelowe
Kidney
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3