Kluczowe dokumenty
1.17058
Supelco
COD Test, photometric
photometric, 5.0-60.0 mg/L (COD), Spectroquant®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
Nazwa produktu
Test komórkowy ChZT dla wody morskiej / wysokiej zawartości chlorków, photometric, 5.0-60.0 mg/L (COD), Spectroquant®
linia produktu
Spectroquant®
Poziom jakości
zastosowanie
sufficient for 25 tests
klasy czynnościowe analitów
chemical oxygen demand (COD)
zakres pomiaru
5.0-60.0 mg/L (COD)
metody
photometry: suitable
kompatybilność
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
metoda wykrywania
photometric (Oxidation with chromosulfuric acid, determination as chromate)
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Metoda: fotometryczna 5,0 - 60,0 mg/l Spectroquant®
Zawartość chlorków w próbce wody jest usuwana za pomocą kwasu siarkowego i absorbera HCl. Próbka wody jest następnie utleniana za pomocą gorącego siarkowego roztworu dichromianu potasu, z siarczanem srebra jako katalizatorem. Pozostałości chlorku są maskowane siarczanem rtęci. Stężenie zielonych jonów Cr3+ jest następnie określane fotometrycznie.
Metoda zubożania chlorków odpowiada normie DIN 38409-41-2.
Metoda odpowiada normie DIN ISO 15705 i jest analogiczna do EPA 410.4, APHA 5220 D i ASTM D1252-06 B.
Testy komórkowe Spectroquant®są dostarczane z fabrycznie napełnionymi okrągłymi kuwetami 16 mm i wszystkimi wymaganymi odczynnikami do przeprowadzenia analizy zgodnie z dostarczoną ulotką z instrukcjami.
Wszystkie zestawy testów komórkowych i odczynników Spectroquant® są wyposażone w unikalny identyfikator Live ID (kod kreskowy 2D), który umożliwia bezproblemowe rozpoznawanie metod i zawiera istotne informacje, takie jak numer partii, data ważności i automatyczne aktualizacje kalibracji.
Informacje prawne
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Dla klientów z USA: Zawiera rtęć; Nie wyrzucać do śmieci - utylizować zgodnie z lokalnymi, stanowymi lub federalnymi przepisami.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3