Kluczowe dokumenty
1.17155
Millipore
MAS-100 Iso MH® Remote Microbial Air Sampler
Pre-assembled for four heads with USB, digital I/O and ProfiBus interfaces
About This Item
Kod UNSPSC:
41103403
NACRES:
NA.74
Materiały
aluminum hardware
agency
according to ISO 14698
Właściwości
installed
opakowanie
pkg of 1 kit
producent / nazwa handlowa
MAS-100 Iso MH®
Zastosowanie
air monitoring
pharmaceutical
kompatybilność
for use with 90 mm Petri dishes
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
Jednostka sterująca 11753, 4 głowice jest przeznaczona do monitorowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza w izolatorach i RABS, ale może być również używana do pobierania próbek w pomieszczeniach czystych. Podobnie jak wszystkie inne próbniki powietrza MAS-100, jest on oparty na zasadzie uderzeniowej Andersena. Jednostka sterująca z elektronicznymi i ruchomymi częściami dmuchawy może znajdować się poza strefą krytyczną, podczas gdy pojedyncza głowica próbkująca do standardowych płytek Petriego 90-100 mm zbiera próbki w strefie zamkniętej. Długość rurki może wynosić do 10 m i 50 m, odpowiednio z i bez dekontaminacji VHP. Innowacyjny system podwójnego zaworu umożliwia zintegrowanie głowic do pobierania próbek z procesem dekontaminacji VHP. Każda jednostka posiada zarówno pompę powietrza, jak i pompę sterylizacyjną, które działają autonomicznie.
W pełni automatyczna kalibracja urządzenia gwarantuje maksymalną wydajność i dokładność. System mierzy przepływ powietrza i reguluje go do stałej wartości 100 litrów/min. Systemy te mają najwyższą dokładność przepływu powietrza wynoszącą ±2,5%, w porównaniu do innych, które mogą wynosić nawet ±10%. Instrumenty zostały zaprojektowane i zbudowane zgodnie z GAMP 5 i są niezależnie walidowane zgodnie z ISO 14698-1 z bardzo dobrą wydajnością fizyczną zapewniającą wartość D50 poniżej 1,1 μm i wysoką wydajnością biologiczną. Wydajności i wartości D50 są niezależne od długości rurki i są porównywalne z innymi członkami rodziny MAS.
Ta wersja jest wyposażona w cztery zawory dla czterech głowic próbkujących oraz interfejsy RS232, USB, Profibus i cyfrowe IN/OUT do komunikacji. W przypadku, gdy wymagany jest inny interfejs komunikacyjny >11753Controlunit with Ethernet, 4 heads with Ethernet interface is available.
Typ podstawy na próbki (wersja standardowa lub łatwa do czyszczenia), jak również perforowane pokrywy mogą być wybierane oddzielnie w zależności od konkretnych potrzeb lokalizacji próbki i przepływu pracy.
Zastosowanie
Jednostka sterująca 11753 z magistralą Profibus, 4 głowice jest odpowiednia do monitorowania drobnoustrojów w izolatorach i RABS. Urządzenia do pobierania próbek mikrobiologicznych powietrza są szeroko stosowane w przemyśle farmaceutycznym.
Komponenty
Control unit equipped with four valve connections (including cables) for four sampling heads, a range of phoenix connectors, Profibus module, USB cable, digital I/O, USB stick with all manuals and documentation.
Informacje prawne
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Where production is subject to the most stringent requirements, our integrated microbial air monitoring systems can sample and monitor isolators and RABS for airborne organisms with the greatest accuracy.