Kluczowe dokumenty
1.16039
Supelco
Superspher® 100 RP-18 endcapped (4µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 mm x 4 mm, LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
Nazwa produktu
7538 100 RP-18 LiChroCART 25-4, suitable for HPLC
Materiały
stainless steel column
Poziom jakości
agency
suitable for USP L1
linia produktu
Superspher®
Właściwości
endcapped: no
Parametry
250 bar pressure
60 °C max. temp.
metody
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
kolumna dł. × śr. wewn.
2.5 cm × 4 mm
Matryca
fully porous particle
grupa aktywna macierzy
C18 bonding phase
wielkość cząstki
4 μm
wielkość porów
100 Å pore size
Zakres roboczy pH
2-7.5
metoda separacji
reversed phase
temp. przechowywania
no temp limit
Opis ogólny
7538 RP-18 to niezawodne i wszechstronne, tradycyjnie produkowane nośniki w postaci sferycznego żelu krzemionkowego o właściwościach fazy odwróconej C-18. Doskonale nadają się do separacji związków obojętnych, kwaśnych i słabo zasadowych. Ten wysokowydajny nośnik krzemionkowy o wielkości cząstek 4 µm zapewnia doskonały stosunek ciśnienia do wydajności separacji. Sorbent ten jest pakowany we wstępny wkład LiChroCART 25-4 HPLC, który ma być używany w połączeniu z wkładami LiChroCART HPLC, wypełnionymi Superspher RP-18, 4 µm. Połączenie jest realizowane za pomocą zestawu łączącego LiChroCART (1.50082).
Wkład HPLC
Komentarz do analizy
Pressure: ≤ 17 bar
Theoretical Plates (N/m) (1,2-Benzanthracene): ≥ 50000
Symmetry (1,2-Benzanthracene): 0,8 - 1,4
Capacity factor (1,2-Benzanthracene): 6 - 10
Raw material:
Informacje prawne
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Superspher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany