1.15935
Eosin Y (yellowish) (C.I. 45380)
for microscopy Certistain®
Synonim(y):
Eosin Y (yellowish) (C.I. 45380)
Formularz
solid
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
skład
Dye, ≥85% spectrophotometric assay
pH
9.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
295-296 °C
rozpuszczalność
300 g/L
gęstość nasypowa
710 kg/m3
εmax
1200-1400 at 515-518 nm in water at 0.005 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C20H8Br4O5.2Na/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;;/h1-6,25H,(H,27,28);;/q;2*+1/p-2
Klucz InChI
SEACYXSIPDVVMV-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
As the Eosin Y dye belongs to the portfolio of Certistain® dyes, it is chemically analyzed according to strict specifications before release (CE marked and IVD product) and a high staining quality, with reliable staining results is guaranteed. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Komentarz do analizy
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (water): 515 - 518 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; water): 1200 - 1400
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 8 %
Suitability for microscopy: passes test
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
376.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
191.6 °C - Pensky-Martens closed cup