Kluczowe dokumenty
1.15058
Supelco
Wzorzec sodu rozpuszczony w oleju
1 g/kg Na Certipur®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
Poziom jakości
temp. przejścia
flash point 63 °C
gęstość
0.85 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Komentarz do analizy
Assay (Na): 980 - 1020 mg/kg
standard deviation (s) (± mg/kg):
Determination method: Perchloric acid titration.
(traceable to NIST - SRM 84L)
Informacje prawne
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Repr. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
63 °C