1.14801
Chlorine Test Kit, colorimetric
0.1-2.0 mg/L (Cl₂), MQuant®
Synonim(y):
Chlorine Visual Test Kit
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Chlorine Test, colorimetric, 0.1-2.0 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
linia produktu
MQuant®
Poziom jakości
specyficzne anality
chlorine
zakres pomiaru
0.1-2.0 mg/L (Cl2)
kompatybilność
for use with MQUANT®
metoda wykrywania
colorimetric
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
The test can be used in
- Swimming-pool water
- Groundwater and surface water
- Drinking water and mineral water
- Waters from aquaculture
- Wastewater
- Electroplating wastewater
- Disinfectant solutions
This test is not suited for seawater.
Method
In weakly acidic solution free chlorine reacts with diethyl-p-phenylenediamine (DPD) to form a red-violet dye. In the presence of potassium iodide, also combined chlorine is measured in this reaction. The chlorine concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color disk. The test evaluates the color reaction based on the transmitted light method. So even turbid and colored water samples can be analyzed without further preparation.
The color disk is made of very durable, lightfast plastic, thus suitable for industrial areas and wet environments.
Using the refill pack 1.14803 containing all the reagents, the original test kit can be used for a very long time, making it a particularly economical and ecological system.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Przygotowanie standardowego roztworu chloru całkowitego.
Preparation of a standard solution for total chlorine
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Powiązane treści
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine