Kluczowe dokumenty
1.13351
Supelco
Methanol
≥99.8% (GC), for preparative HPLC, for preparative liquid chromatography, for chromatography, Prepsolv
Synonim(y):
Methyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
Beilstein:
1098229
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12191502
Numer indeksu EC:
200-659-6
NACRES:
NB.21
bp:
64.7 °C (lit.)
Nazwa produktu
Methanol, for preparative liquid chromatography, for preparative chromatography Prepsolv
klasa czystości
for chromatography
for preparative liquid chromatography
Poziom jakości
gęstość pary
1.11 (vs air)
ciśnienie pary
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
opis
for preparative HPLC
linia produktu
Prepsolv
Próba
≥99.8% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
siła działania
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
36 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
pozostałość po odparowaniu
≤1.0 mg/L
przepuszczalność
225 nm, ≥50%
265 nm, ≥98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
Lepkość kinematyczna
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
temp. przejścia
flash point 9.7 °C
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
suitable for chromatography
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Dzięki wysokiemu stopniowi przepuszczalności promieniowania UV, niskiej liczbie cząstek, niskiej kwasowości i zasadowości oraz niskiemu poziomowi pozostałości po odparowaniu, rozpuszczalniki LiChrosolv są idealne do powtarzalnych separacji. Ponieważ separacje są zwykle przeprowadzane w warunkach gradientu w analitycznej HPLC, oferujemy rozpuszczalniki w "klasie gradientowej" oraz "klasie izokratycznej". Pozwala to zminimalizować efekt gradientu danego rozpuszczalnika.
Zastosowanie
  • Skład związków chemicznych i właściwości antyosteogenne w lotnych ekstraktach z kłącza Homalomena gigantea: Badanie to podkreśla rolę metanolu w ekstrakcji i analizie lotnych związków organicznych z roślin leczniczych, zapewniając wgląd cenny dla naukowców zajmujących się farmakologią i chemią produktów naturalnych (Thanh et al., 2024).
  • Homochiralny dinuklearny anion kompleksowy chromu(III) z mostkiem tartanowym ze wspomaganym rezonansowo wiązaniem wodorowym do przewodzenia protonów: Metanol jest stosowany jako rozpuszczalnik w syntezie złożonych związków nieorganicznych, które są niezbędne w opracowywaniu nowych materiałów do zastosowań energetycznych, takich jak membrany wymiany protonów (Dunatov et al., 2024).
Uwaga dotycząca przygotowania
Produkt przefiltrowany przez filtr 0,2 μm
Komentarz do analizy
Czystość (GC): ≥ 99,8 %
Tożsamość (IR): zgodna
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 1,0 mg/l
Woda: ≤ 0,05 %
Kwasowość: ≤ 0,0002 meq/g
Zasadowość: ≤ 0.0002 meq/g
Transmisja (przy 225 nm): ≥ 50 %
Transmisja (od 265 nm): ≥ 98 %
Filtrowane przez filtr 0,2 µm
Liczba parowania: 1,9
Informacje prawne
PREPSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 9
1 of 9