Kluczowe dokumenty
1.11962
Supelco
Azometin H
GR for analysis (reagent for the determination of boron)
Synonim(y):
Azomethine H
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12NNaO8S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
445.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
227-698-1
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Formularz
solid
gęstość nasypowa
500 kg/m3
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc2c(c(c1)N\C=C3/C=CC=CC/3=O)c(cc(c2)[S](=O)(=O)[O-])O.O.[H+]
InChI
1S/C17H13NO8S2.Na.H2O/c19-15-4-2-1-3-10(15)9-18-14-7-12(27(21,22)23)5-11-6-13(28(24,25)26)8-16(20)17(11)14;;/h1-9,18,20H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;1H2/q;+1;/p-1/b10-9+;;
Klucz InChI
BEDIAJJRAYEWBI-TTWKNDKESA-M
Zastosowanie
  • Produkcja etanolu i wyższych alkoholi w kulturach laboratoryjnych grzybów i bakterii oraz znaczenie dla próbek kryminalistycznych ..: Badanie to bada mikrobiologiczną produkcję etanolu i wyższych alkoholi, w tym 1-propanolu, podkreślając ich rolę w kryminalistyce w identyfikacji pośmiertnych zmian biochemicznych (Boumba et al., 2024).
  • Analiza nadmiaru entalpii składników biopaliw: Układy olej słonecznikowy-alkohole..: Badanie to zapewnia analizę termodynamiczną mieszanin biopaliw z udziałem 1-Propanolu, optymalizując zawartość energii i stabilność odnawialnych źródeł energii (Golikova et al., 2024).
Komentarz do analizy
Tożsamość (spektrum IR): zgodne z
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (236 nm; 0,05 %; 1 cm; roztwór buforowy pH 5,1): ≥ 1200
Strata podczas suszenia (105°C): ≤ 2,0 %
Przydatność do fotometrii (oznaczanie boru): zgodna z
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3