Key Documents
1.11609
Sigma-Aldrich
Histosec pastilles
solidification point 56-58°C embedding agent for histology
Synonim(y):
Embedding agents for microscopy, Embedding agent, Histosec
About This Item
Kod UNSPSC:
41116124
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Postać
solid
siła działania
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
IVD
for in vitro diagnostic use
temp. przejścia
flash point >100 °C
gęstość nasypowa
400 kg/m3
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
Histosec pastilles - solidification point 56-58 °C embedding agent for histology, is an embedding medium for histology of samples of human origin. it is a paraffin enriched with polymers and containing DMSO (dimethyl sulfoxide). Histosec pastilles (without DMSO) (Product number 1.15161) is also available. DMSO (dimethyl sulfoxide) increases the rate of penetration of paraffin and provides additional preservation of the tissue structures. Its melting range is between 56 - 58 °C and, within this range any specimen can be processed without fear of damage irrespective of the method used. In most clinical laboratories the paraffinization is performed with an automated embedding system and is performed directly after the histoprocessing. The Histosec pastilles are well soluble with the Intermedia Xylene (isometic mixture) (Cat .no. 108298) or xylene substitutes such as Neo-Clear(Product number 1.09843).The paraffin is an IVD registered product and CE certified, thus can be used for clinical diagnostic purposes. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Komentarz do analizy
Solidification point (rotating thermometer method): 56 - 58 °C
Effect of heating (at 60 °C/100 g): clear melt within max. 20 hours
Solubility in xylene (at 20 °C/0.1 g in 5 ml): clear solute within max. 20 hours
Cutting results (4 µm slices): conforms
Solubility of slices in xylene: <50 seconds
Informacje prawne
HISTOSEC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NEO-CLEAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
Dowiedz się więcej o krytycznym znaczeniu barwienia tkanek biologicznych w badaniach i patologii klinicznej przy użyciu standardowych i specjalnych barwników.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Dowiedz się więcej o krytycznym znaczeniu barwienia tkanek biologicznych w badaniach i patologii klinicznej przy użyciu standardowych i specjalnych barwników.