1.09958
Sodium hydroxide solution
c(NaOH) = 0.25 mol/l (0.25 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Sodium hydroxide solution, for 1000 ml, c(NaOH) = 0.25 mol/l (0.25 N) Titrisol®
klasa czystości
reagent
Poziom jakości
ciśnienie pary
3 mmHg ( 37 °C)
linia produktu
Titrisol®
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Acid-base reactions
stężenie
0.25 M
metody
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
gęstość
1.185 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Badania adsorpcji: Roztwór wodorotlenku sodu jest stosowany do obróbki adsorbentów polimerowych w celu poprawy ich właściwości adsorpcyjnych. W niedawnym badaniu zbadano wpływ traktowania adsorbentu polimerowego PVC/Aliquat-336 wodorotlenkiem sodu na adsorpcję chromu (VI). Obróbka poprawiła zdolność adsorpcyjną polimeru, czyniąc go bardziej skutecznym w usuwaniu metali ciężkich z roztworów wodnych (Ouazine et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
- Synteza etanolanu sodu: Roztwór wodorotlenku sodu jest stosowany w syntezie etanolanu sodu, ważnego odczynnika w syntezie organicznej. Badania wykazały, że etoksyd sodu może być wydajnie syntetyzowany w temperaturze otoczenia przy użyciu wodorotlenku sodu i etanolu-90. Metoda ta oferuje proste i opłacalne podejście do przygotowania tego kluczowego półproduktu chemicznego (Randriana et al., World Journal of Applied Chemistry, 2021).
- Hamowanie korozji: Roztwór wodorotlenku sodu jest stosowany w badaniach nad inhibicją korozji. Badania wykazały, że wodny ekstrakt z liści rośliny Thespesia populnea może skutecznie hamować korozję stali aluminiowej w roztworze wodorotlenku sodu. W badaniu wykorzystano techniki elektrochemiczne, aby wykazać tworzenie się filmu ochronnego na powierzchni stali, podkreślając potencjał naturalnych inhibitorów w zastosowaniach przemysłowych (Brindha and Venkatraman, Research Journal of Chemistry and Environment, 2023).
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1