Key Documents
1.09930
Supelco
Potassium permanganate solution
for 1000 ml, c(KMnO₄) = 0,002 mol/l (0.01 N) Titrisol®
About This Item
Kod UNSPSC:
12352312
Poziom jakości
linia produktu
Titrisol®
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: Redox Reactions
stężenie
0.002 M
metody
titration: suitable
pH
7.3 (20 °C in H2O)
gęstość
1.002 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
15-25°C
Informacje prawne
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3