Kluczowe dokumenty
1.09924
Supelco
Wzorzec potasu
1000 mg K, (KCl in H₂O) Titrisol®
Synonim(y):
Wzorzec potasu dla ICP/AAS
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
Titrisol®
Formularz
concentrate
stężenie
1000 mg K in H2O
metody
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
5.0 (20 °C in H2O)
gęstość
1.02 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
Wzorzec potasu może być stosowany jako roztwór wzorcowy do oznaczania zawartości wapnia w preparatach dla niemowląt metodą spektroskopii absorpcji atomowej.
Cechy i korzyści
  • Titrisol11148 oferuje szeroką gamę stężonych wzorców pojedynczych pierwiastków.
  • Rozcieńczyć stężony roztwór, aby uzyskać pożądane stężenie wzorca.
  • Bezpośrednio identyfikowalne ze standardowymi materiałami odniesienia (SRM) z National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Dostarczane w łatwych w obsłudze plastikowych ampułkach.
  • Wraz z certyfikatem analizy (COA) zawierającym informacje o partii NIST i minimalnym okresie trwałości.
  • Zapewnia wiarygodne i powtarzalne wyniki.
  • Komentarz do analizy
    zawartość (K): 1000 mg / Ampułka
    Metoda oznaczania: miareczkowanie argentometryczne.
    (identyfikowalne z NIST - SRM 999a)
    Dokładność metody: +/- 2 mg
    Informacje prawne
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Kod klasy składowania
    12 - Non Combustible Liquids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 1