1.09906
Srebrny standard
1000 mg Ag, (AgNO₃ in HNO₃ 5%) Titrisol®
Synonim(y):
Roztwór kalibracyjny srebra dla ICP/AAS
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
Titrisol®
Formularz
concentrate
stężenie
1000 mg Ag in 5% HNO3
metody
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
gęstość
1.03 g/cm3 at 20 °C
Zastosowanie
industrial qc
pharmaceutical
Format
single component solution
temp. przechowywania
15-25°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Komentarz do analizy
Metoda oznaczania: Miareczkowanie argentometryczne.
(identyfikowalne z NIST - SRM 999a)
Dokładność metody: +/- 2 mg
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3