1.09727
Glikol polietylenowy
4000, for gas chromatography
Synonim(y):
Glikol polietylenowy 4000, Poliglikol, tlenek polietylenu, polioksyetylen, PEG 4000
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.01 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
solid
temp. samozapłonu
>320 °C (DIN 51794)
siła działania
28000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
53-58 °C
temp. przejścia
flash point 270 °C
rozpuszczalność
500 g/L
gęstość
1.2 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
400‑500 kg/m3
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Powiązanie
Komentarz do analizy
Stała McReynoldsa (benzen): Mc-Renolds-Konstante: ok. 320
Stała McReynoldsa (butanol): Mc-Renolds-Konstante 1-Butanol: ca.550
Stała McReynoldsa (Nitropropan): Mc-Renolds-Konstante: ok. 570
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°C)
138.6 °C - closed cup